Learn More
Greiner Bio-One CELLCOAT™ 96-well, Poly-D Lysine-Treated, Flat-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10785972
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10785972 Clear pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10785972 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Color:Clear; Sterility:Non-sterile; Lid:With Lid
Alphanumeric well coding
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 34 mm2
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Imballaggio 5/Pk., 20/Cs.
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 392 μL
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 25 to 340 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Poly-D-Lysine
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Cell Culture
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
N. per custodia 20
N. per confezione 5
Quantità 20/Cs.
Temperature Range (Metric) Room Temperature
Design pozzetto Chimney
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 19 mm