Learn More
Corning™ Terreni di coltura cellulare liquidi classici DMEM
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15353531
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Con additivi:
Glucose
Glucose, Glutamine
Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate
Glucose, Sodium Pyruvate
Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES
Glutamine, Glucose
Senza additivi:
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
No Glutamine, No Sodium Pyruvate
No Sodium Pyruvate
None
Product Type:
DMEM Media, 1 g/L Glucose
DMEM Media, 4.5 g/L Glucose
Terreno DMEM
Dimensione della confezione:
10L
20L
pezzi 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Con additivi Senza additivi Product Type Dimensione della confezione
15353531 6 x 500 mL Glucose, Glutamine No Sodium Pyruvate DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15303601 6 x 1 L Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate None DMEM Media, 1 g/L Glucose pezzi 6
15323601 6 x 1 L Glutamine, Glucose No Sodium Pyruvate DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15323531 6 x 500 mL Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate None Terreno DMEM pezzi 6
15373591 6 x 1 L Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate None DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15353551 6 x 500 mL Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine Terreno DMEM pezzi 6
15383551 6 x 500 mL Glucose No Glutamine, No Sodium Pyruvate DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15393551 6 x 500 mL Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15383561 6 x 500 mL Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine, No Phenol Red DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15393611 6 x 1 L Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15393591 1 x 10 L Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate None DMEM Media, 4.5 g/L Glucose 10L
15313621 1 x 10 L Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose 10L
15303621 1 x 20 L Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose 20L
15333621 6 x 1 L Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15323621 6 x 1 L Glucose No Glutamine, No Sodium Pyruvate DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 15353531 Fornitore Corning™ N. del fornitore 10017CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    72.06€ / pezzi 6
    Risparmia 32.94€
    31% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
I prodotti sono sottoposti a una serie di test per determinare la funzionalità e la tossicità utilizzando l'analisi di stimolazione della crescita. Il terreno per coltura cellulare liquido classico Corning™ DMEM supporta la crescita della coltura cellulare e la sostituzione di piridossina HCl per piridossal e assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale.
  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
  • Original formulation was used to culture embryonic mouse cells
  • Has been modified to support variety of normal and transformed cells, such as primary cultures of mouse and chicken cells
  • Formulations can differ in amount or absence of components such as glucose, sodium pyruvate, sodium bicarbonate and L-glutamine
  • Tested to determine pH and osmolality
  • Low levels of endotoxin, and absence of contamination
  • Tested for bacterial endotoxin using the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay
  • Osmolality: 335±mOsm/kg H2O
  • Mycoplasma: Tested Negative
  • Sterility: Pass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 X
Forma Liquid
Product Type DMEM Media, 4.5 g/L Glucose
Con additivi Glucose, Glutamine
Senza additivi No Sodium Pyruvate
Da utilizzare con (applicazione) To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics
Quantità 6 x 500 mL
Livello di endotossine <0.25EU/mL
Formulazione Inorganic Salts: 200mg/L CaCl2 (anhydrous), 0.1mg/L Fe(NO3)3.9H2O, 400mg/L KCl, 97.7mg/L MgSO4 (anhydrous), 6400mg/L NaCl, 125mg/L NaH2PO4.H2O, 3700mg/L NaHCO3; Amino Acids: 84mg/L L-Arginine. HCl, 62.57mg/L L-Cystine.2HCl, 584mg/L L-glutamine, 30mg/L Glycine, 42mg/L L-Histidine.HCl.H2O, 104.8mg/L L-Isoleucine, 104.8mg/L L-Leucine, 146.2mg/L L-Lysine. HCl, 30mg/L L-Methionine, 66mg/L L-Phenylalanine, 42mg/L L-Serine, 95.2mg/L L-Threonine, 16mg/L L-Tryptophan, 103.79mg/L L-Tyrosine.2Na.2H2O, 20mg/L L-Valine; Vitamins: 4mg/L D-Calcium pantothenate, 4mg/L Choline chloride, 4mg/L Folic Acid, 7.2mg/L i-Inositol, 4mg/L Nicotinamide, 4mg/L Pyridoxine. HCl, 0.4mg/L Riboflavin, 4mg/L Thiamine. HCl; Other: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Phenol red. Na.
Content And Storage 2 to 8°C