Learn More
Corning™ Terreni di coltura cellulare liquidi classici DMEM
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15353551
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
6 x 1 L
1 x 10 L
1 x 20 L
Con additivi:
Glucose
Glucose, Glutamine
Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate
Glucose, Sodium Pyruvate
Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES
Glutamine, Glucose
Senza additivi:
No Glutamine
No Glutamine, No Phenol Red
No Glutamine, No Sodium Pyruvate
No Sodium Pyruvate
None
Product Type:
DMEM Media, 1 g/L Glucose
DMEM Media, 4.5 g/L Glucose
Terreno DMEM
Dimensione della confezione:
10L
20L
pezzi 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Con additivi Senza additivi Product Type unitSize
15353551 6 x 500 mL Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine Terreno DMEM pezzi 6
15303601 6 x 1 L Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate None DMEM Media, 1 g/L Glucose pezzi 6
15323601 6 x 1 L Glutamine, Glucose No Sodium Pyruvate DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15323531 6 x 500 mL Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate None Terreno DMEM pezzi 6
15373591 6 x 1 L Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate None DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15353531 6 x 500 mL Glucose, Glutamine No Sodium Pyruvate DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15383551 6 x 500 mL Glucose No Glutamine, No Sodium Pyruvate DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15393551 6 x 500 mL Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15383561 6 x 500 mL Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine, No Phenol Red DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15393611 6 x 1 L Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15393591 1 x 10 L Glucose, Glutamine, Sodium Pyruvate None DMEM Media, 4.5 g/L Glucose 10L
15313621 1 x 10 L Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose 10L
15303621 1 x 20 L Glucose, Sodium Pyruvate No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose 20L
15333621 6 x 1 L Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES No Glutamine DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
15323621 6 x 1 L Glucose No Glutamine, No Sodium Pyruvate DMEM Media, 4.5 g/L Glucose pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Codice prodotto. 15353551 Fornitore Corning™ N. del fornitore 15013CV
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
I prodotti sono sottoposti a una serie di test per determinare la funzionalità e la tossicità utilizzando l'analisi di stimolazione della crescita. Il terreno per coltura cellulare liquido classico Corning™ DMEM supporta la crescita della coltura cellulare e la sostituzione di piridossina HCl per piridossal e assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale.
  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
  • Original formulation was used to culture embryonic mouse cells
  • Has been modified to support variety of normal and transformed cells, such as primary cultures of mouse and chicken cells
  • Formulations can differ in amount or absence of components such as glucose, sodium pyruvate, sodium bicarbonate and L-glutamine
  • Tested to determine pH and osmolality
  • Low levels of endotoxin, and absence of contamination
  • Tested for bacterial endotoxin using the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay
  • Osmolality: 335±mOsm/kg H2O
  • Mycoplasma: Tested Negative
  • Sterility: Pass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1 X
Forma Liquido
Product Type Terreno DMEM
Con additivi Glucose, Sodium Pyruvate
Senza additivi No Glutamine
Da utilizzare con (applicazione) Per valutare le caratteristiche di promozione della crescita e di citotossicità
Quantità 6 x 500 mL
Livello di endotossine <0.25 EU/ml
Formulazione Sali inorganici: 200 mg/l CaCl2 (anidro), 0.1 mg/l Fe(NO3)3.9H2O, 400 mg/l KCl, 97.7 mg/l MgSO4 (anidro), 6400 mg/l NaCl, 125 mg/l NaH2PO4.H2O, 3700 mg/l NaHCO3; amminoacidi: 84 mg/l L-arginina. HCl, 62.57 mg/l L-cistina .2HCl, 30 mg/l glicina, 42 mg/l L-istidina.HCl.H2O, 104.8 mg/l L-isoleucina, 104.8 mg/l L-leucina, 146.2 mg/l L-lisina. HCl, 30 mg/l L-metionina, 66 mg/l L-fenilalanina, 42 mg/l L-serina, 95.2 mg/l L-treonina, 16 mg/l L-triptofano, 103.79mg/l L-tirosina .2Na.2H2O, 20 mg/l L-valina; vitamine: 4 mg/l D-calcio pantotenato , 4 mg/l cloruro di colina, 4 mg/l acido folico, 7.2 mg/l i-inositolo, 4 mg/l nicotinammide, 4 mg/l piridossina. HCl, 0.4 mg/l riboflavina, 4 mg/l tiamina. HCl; Altro: 4500 mg/l D-glucosio, 15 mg/l rosso fenolo Na, 110 mg/l piruvato di sodio; Aggiunta: 584 mg/l polvere L-glutammina, 20 ml/l 200 mm soluzione.
Content And Storage Da 2 a 8 °C