Learn More
Greiner Bio-One CELLMASTER Polystyrene 5XL Roller Bottles - Long Form
Click to view available options
N. per confezione:
12
N. per custodia:
12
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Seamless blow-moulding technique, rules out leaking seams
- USP Class VI end product testing certified
- Safety screw cap guarantees tightly closed, co
Specifica
Superficie della bottiglia | Ribbed |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 122 mm |
Altezza (sistema metrico) | 500 mm |
Product Type | Roller Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 5030 mL |
Colore | Clear |
Diametro (sistema imperiale) | 4.8 in. |
Da utilizzare con (applicazione) | Cell cuture |
Materiale | Polystyrene |