Learn More
Spectrum Labs™ CELLMAX IMPLANT MEMBRANES Spectrum
Codice prodotto. 12883215
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3 Fibers/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12883215 3 Fibers/Pk. pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12883215 Fornitore Spectrum Labs™ N. del fornitore M138615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    128.22€ / pezzi 2
    Risparmia 23.78€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 24-12-2026
Specifica
Descrizione Hollow fiber membrane for implant technology
Da utilizzare con (applicazione) Drug screening and cancer research
Materiale Modified Polyvinylidene Difluoride (mPVDF)
Quantità 3 Fibers/Pk.
Durata del test 10 days