Learn More
Cellpath System II HEX™ Cassette Lid
Codice prodotto. 30226268
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
System II HEX Cassette lid
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30226268 System II HEX Cassette lid pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30226268 Fornitore Cellpath N. del fornitore EAW011408A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.78€
    118.25€ / pezzi 25
    Risparmia 29.53€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use in place of plastic lid on System II HEX tissue processing cassettes. CellPath Tissue Processing System II HEX Cassette Lid is made of stainless-steel.
Specifica
Quantità 25/Pk.
Materiale Stainless steel
Product Type System II HEX Cassette lid