Learn More
CELLPATH CellSoft 4 x 125 mL
Codice prodotto. 30226227
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 125 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30226227 4 x 125 mL pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30226227 Fornitore CELLPATH N. del fornitore EAA150025A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    160.33€
    63.29€ / pezzi 4
    Risparmia 97.04€
    60% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Cellsoft is developed to provide a high-performance tissue softening solution that reduces the hazard of risk for users and is particularly effective when used for sectioning hardened nail tissue.
  • Key Benefits:
  • Excellent for hard materials - improved sectioning and ribboning
  • Lower risk to users
  • Coloured and scented for clear identification
  • IVD CE marked - ensuring quality and consistency
Specifica
Diluizione Ready to use
Product Type Tissue Softener
Quantità 4 x 125 mL
Da utilizzare con (applicazione) Tissue softening solution
Tipo di reagente Tissue softener
Forma Liquid
Formato Bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Cellsoft
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl cetyl ammonium chloride