Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 384-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-Pyrogenic Non-cytotoxicCompatible with automated systemsFlexible working volumeRounded square well profile
- Stackable
- Alphanumeric well cod
Specifica
Specifica
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 16 x 24 |
| Imballaggio | 10/Pk., 40/Cs. |
| Colore | Black, Clear Bottom |
| Product Type | Clear Bottom |
| Materiale | Polystyrene |
| No. of Wells | 384 |
| Volume (sistema metrico) di lavorazione | 15 to 110 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Vedi altri risultati |