Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre per colture cellulari da 96 pozzetti in polistirene con fondo a V pieno CellStar™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10751211
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10751211
Marca: Greiner Bio-One 651180
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Maggiore adesione delle cellule grazie al trattamento fisico di superficie
  • Compatibili con i sistemi automatizzati
  • Codifica alfanumerica dei pozzetti
  • Estrema nitidezza delle micropiastre, per osservazioni al microscopio ottimali
  • Impilabili
  • Numerazione progressiva di lotto
  • Impronta uniforme
  • Pipettaggio preciso
  • Adatte per +/- analisi
  • Fondo solido Profilo dei pozzetti: Fondo a V (fondo conico)
  • Area di crescita per pozzetto: 28 mm²
  • Volume di lavoro per pozzetto: 40 µl - 200 µl
  • Con coperchio che permette lo scambio gassoso con evaporazione minima
  • Trattamento della superficie in TC Sterili Confezionate singolarmente con imballo a strappo per comodità dell'utente 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Certificato RNase/DNase, human DNA free
Formato Standard
Coperchio With Lid
Area di coltura 0.28 mm2
Matrice 8 x 12
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 40 to 200 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Total Volume (Metric) Well Da 40 a 280 μl
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Senza Dnasi
Stabilità max calore -20°C to +60°C
RCF max 4800 x g (swinging bucket rotor)
Quantità Confezione da 100
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C