Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR 96-well, Non-Treated, U-Shaped-Bottom Microplate
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10208130
Click to view available options
Colore:
Clear
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Codice prodotto. 10208130
Marca: Greiner Bio-One 650185
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic
  • Non-Cytotoxic
  • Compatible with automated systems
  • Alphanumeric well coding
  • Conforms to recommendation of American National Standards Institute (ANSI) (A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polystyrene
No. of Wells 96
Volume (sistema metrico) di lavorazione 40 to 280 μL
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Total Volume (Metric) Well 323 μL
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
RCF max 1000 x g (swinging-bucket rotor)
N. per custodia 60
N. per confezione 1
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C