Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari Cellstar™
Beschreibung
- Improved cell adhesion through physical surface treatment
- Neck of high profile flask reduces the risk of wetting the inside of the cap with medium; provides additional protection against contamination
- Canted neck
- TC surface treatment
- Graduation on the side
- Stackable
- Measuring grid
- Red standard screw cap
- Sterile and user-friendly packaging
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA, non-pyrogenic
- Non-Cytotoxic
Spezifikation
Spezifikation
| Colore chiusura | Rosso |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Materiale | Polistirene |
| Include | Printed graduations; labeling field on side |
| Stile collo | Canted |
| Rivestimento superficiale | Physical Surface Treatment |
| Graduated | Sì |
| Sterilità | Sterile |
| Tipo di chiusura | Tappo a vite per filtro rosso |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?