Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Cell Culture Multiwell Microplates
Product Code. 10758121
Change view
Click to view available options
Area di coltura:
1 sq. cm
1.9 sq. cm
3.9 cm2
Conteggio pozzetti:
12
24
48
Volume (sistema metrico) di lavorazione:
0.5 to 1 mL
0.5 to 1.5 mL
2 to 4 mL
N. per custodia:
100
120
Unit Size:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Area di coltura Conteggio pozzetti Volume (sistema metrico) di lavorazione N. per custodia Unit Size
10758121 3.9 cm2 12 2 to 4 mL 100 pezzi 100
15384513 1.9 sq. cm 24 0.5 to 1.5 mL 120 -
10602482 1 sq. cm 48 0.5 to 1 mL 100 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10758121 Supplier Greiner Bio-One Supplier No. 665180
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
For high-throughput screening in cell based test systems.
  • Improved cell adhesion through physical surface (TC) treatment
  • High transparency
  • Low autofluorescence
  • Condensation ring lids enable optimal gas exchange
  • Single position lids prevent cross-contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.Contents non-cytotoxic
Chiusura inclusa With Lid
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 6.5 mL
Colore Clear
Area di coltura 3.9 cm2
Materiale Polistirene
Forma Chimney
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale CellStar
Volume (sistema metrico) di lavorazione 2 to 4 mL
Conteggio pozzetti 12
Senza Dnasi Yes
N. per custodia 100
N. per confezione 1
Quantità 1 (Individually Wrapped)/Pk., 100/Cs.
Senza RNasi Yes
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Dimensioni (L x P x A) 128 x 85 x 19 mm