Learn More
Greiner Bio-One Micropiastre per colture cellulari da 96 pozzetti in polistirene con fondo a F μClear CellStar™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10467282
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Dimensione della confezione:
pezzi 32
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
10467282 Bianco pezzi 32
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10467282 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655098
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Color:White; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
  • Contents non-cytotoxic
  • Alphanumeric well coding
  • High clarity of the microplates for optimal microscopic examinations
  • Stackable
  • Consecutive lot numbering
  • Uniform footprint; conforms to (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004)
  • Risk of contamination from sample material being carried over is minimised
  • μClear™ bottom extends detection capability down to 340nm
  • Well profile: F-bottom/chimney well (flat bottom)
  • Growth area per well: 34 mm²
  • Working volume per well: 25 μl - 340 μl
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Colore Bianco
Materiale Polistirene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Cell Culture
Forma pozzetto Piatto
Quantità Confezione da 32
Design pozzetto Chimney