Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR Hi-Profile TC Treated Cell Culture Flask
Codice prodotto. 10489371
Cambia vista
Click to view available options
Trattamento superficiale:
Untreated
Tipo di chiusura:
Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 40
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Trattamento superficiale Tipo di chiusura Dimensione della confezione
10489371 Untreated Screw Cap pezzi 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10489371 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 661190
Spedizione stimata: 09-12-2026
Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Design of flasks allows efficient access to the cell lawn with cell scrapers and optimal access with pipettes
  • Graduation on the side
  • Neck of the high profile flask reduces risk of wetting inside of cap with medium, and thus provides additional protection against contamination
  • Screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 21.98 oz.
Certificazione/Conformità Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens; non-cytotoxic
Colore chiusura White
Materiale chiusura HDPE
Colore Clear
Capacità (sistema metrico) 650 mL
Materiale Polystyrene
Da utilizzare con (applicazione) Suspension Culture
Stile collo Canted
N. per custodia 40
N. per confezione 4
Product Type Cell Culture Flask
Rivestimento superficiale Hydrophobic Surface
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated Yes
Mouth Style Threaded
Sterilità Sterile
Forma del fondo Flat
Tipo di chiusura Screw Cap
Area di coltura 175 cm²
Trattamento superficiale Untreated
Volume (sistema metrico) di lavorazione 20 to 85 mL