Learn More
Greiner Bio-One Piastre multipozzetto per colture cellulari con 6 pozzetti in polistirene CellStar™
Codice prodotto. 10536952
Cambia vista
Click to view available options
Area di coltura:
9.6 cm2
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Area di coltura unitSize
10536952 9.6 cm2 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10536952 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 657160
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Modificate fisicamente per incorporare gruppi polari quali gruppi carbossile e idrossile nella superficie in plastica. Le piastre multipozzetto per colture cellulari Greiner Bio-One™ CellStar™ in polistirene da 6 pozzetti diventano idrofile, migliorando significativamente l'adesione delle cellule alla superficie in plastica.
  • Maggiore adesione delle cellule grazie al trattamento fisico di superficie
  • Esenti da DNasi, RNasi e DNA umano rilevabile
  • Non citotossiche
  • Elevata trasparenza e bassa autofluorescenza
  • Il coperchio permette uno scambio gassoso con la minore evaporazione possibile
  • Coperchi a posizione unica per prevenire la contaminazione incrociata
  • Codifica alfanumerica dei pozzetti Compatibili con i sistemi automatizzati
  • Confezione con apertura facilitata
  • Adatte a tutti gli strumenti più comuni e per l’automazione
  • Area di crescita per pozzetto: 9.6 cm²
  • Volume di lavoro per pozzetto: 2 ml - 5 ml
  • Trattamento della superficie in TC
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DIN ISO 9001
Colore chiusura Clear
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura Polystyrene
Autoclavabile Not Autoclavable
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 16 ml
Colore Clear
Area di coltura 9.6 cm2
Materiale Polistirene
Forma Rectangular
Sterilità Sterile
Tipo Piastre multipozzetto per colture cellulari a 6 pozzetti
Volume (sistema metrico) di lavorazione 2 to 5 mL
Conteggio pozzetti 6
Senza Dnasi
Include Lid
Temperature Range (Metric) -20°C to +60°C
Lunghezza (sistema metrico) 127.76 mm
Larghezza (sistema metrico) 85.48 mm
Altezza (sistema metrico) 19 mm