Learn More
Greiner Bio-One Matracci per colture cellulari in sospensione Cellstar™
Codice prodotto. 10716172
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
250 ml
650 ml
Tipo di chiusura:
Screw
Tappo a vite per filtro bianco
White Filter Screw Cap
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 200
pezzi 40
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di chiusura Dimensione della confezione
10716172 250 ml Tappo a vite per filtro bianco pezzi 120
10116520 250 ml Screw pezzi 120
10507071 650 ml Tappo a vite per filtro bianco pezzi 40
10722541 50 mL Screw pezzi 200
10668821 50 mL White Filter Screw Cap pezzi 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10716172 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 658195
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per cellula in coltura sospesa in un terreno di crescita. I matracci per colture cellulari in sospensione Greiner Bio-One™ Cellstar™ sono in polistirene per garantire un ottima visibilità e resistenza.
  • Hydrophobic surface, ideal for suspension cultures and hybridoma
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-Pyrogenic, non-cytotoxic
  • Graduation on the side
  • Canted neck
  • Easily distinguished by their white screw caps
  • White standard screw cap with ventilation position
  • TC surface treatment: -/suspension
  • Sterile and user friendly packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Bianco
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Materiale Polistirene
N. per custodia Confezione da 120
N. per confezione 120
Product Type Cell Culture Flask
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
Graduated Sì
Mouth Style Threaded
Sterilità Sterile
Forma del fondo Flat
Tipo di chiusura Tappo a vite per filtro bianco
Area di coltura 75 cm²
Trattamento superficiale Untreated