Learn More
Greiner Bio-One Provette CELLSTAR™
Codice prodotto. 10111011
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
50 mL
Imballaggio:
1000/Pk.
25/Pk.
500/Pk.
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
RCF max:
2800 xG
4000 xG
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 450
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacità (sistema metrico) Imballaggio Diametro (sistema metrico) RCF max missing translation for 'unitSize'
10111011 15 ml 500/Pk. 17 mm 4000 xG pezzi 500
10384601 15 ml 1000/Pk. 17 mm 4000 xG pezzi 1000
10480623 50 mL 25/Pk. 30 mm 2800 xG pezzi 450
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 10111011 missing translation for 'mfr' Greiner Bio-One missing translation for 'supplierNo' 188261
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
View all promotions
In stock
Add to basket
Edge
Add to basket
In polipropilene per la massima resistenza termica, meccanica e chimica. Le provette di analisi Greiner Bio-One™ CellStar™ sono consigliate per la conservazione di campioni chimici e biologici.
  • Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Blue screw cap, blue graduations, and white writing area
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Colore chiusura Blu
Colore Naturale
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Monouso Single-use
Materiale Polipropilene
Imballaggio 500/Pk.
Quantità 500/Pk.
Sterilità Sterile
Autoclavabile Autoclavable
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 17 mm
Graduated Sì
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 4000 xG
Da utilizzare con (applicazione) Centrifuga