Learn More
Greiner Bio-One Provette CELLSTAR™
Descrizione
- Free of detectable DNase, RNase and human DNA
- Non-pyrogenic, non-cytotoxic
- Blue screw cap, blue graduations, and white writing area
- Sterile
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Blue |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Centrifuga |
| N. per confezione | 1000 |
| Imballaggio | 1000/Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Vedi altri risultati |