Learn More
Greiner Bio-One Provette CELLSTAR™
Codice prodotto. 10480623
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
50 mL
Imballaggio:
1000/Pk.
25/Pk.
500/Pk.
Diametro (sistema metrico):
17 mm
30 mm
RCF max:
2800 xG
4000 xG
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 450
pezzi 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Imballaggio Diametro (sistema metrico) RCF max Dimensione della confezione
10480623 50 mL 25/Pk. 30 mm 2800 xG pezzi 450
10384601 15 mL 1000/Pk. 17 mm 4000 xG pezzi 1000
10111011 15 mL 500/Pk. 17 mm 4000 xG pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10480623 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 210261
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
In polipropilene per la massima resistenza termica, meccanica e chimica. Le provette di analisi Greiner Bio-One™ CellStar™ sono consigliate per la conservazione di campioni chimici e biologici.
  •  Free of detectable DNase, RNase and human DNA
  • Non-pyrogenic, non-cytotoxic
  • Blue screw cap, blue graduations, and white writing area
  • Sterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore chiusura Blue
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuga
N. per confezione 25
Imballaggio 25/Pk.
Sterilità Sterile
Forma del fondo Conical
Diametro (sistema metrico) 30 mm
Graduated Sì
RCF max 2800 xG