Learn More
Invitrogen™ Kit di proliferazione cellulare CFSE CellTrace™ per citometria a flusso
Description
Il kit di proliferazione cellulare CFSE CellTrace™ consente di etichettare cellule in vitro e in vivo per il tracciamento di più generazioni con diluizione del colorante per citometria a flusso.
Prestazioni superiori — la colorazione brillante a picco singolo consente il riconoscimento di più generazioni
Stabilità del segnale a lungo termine — ottima ritenzione nelle cellule per diversi giorni dopo la colorazione
Atossica— la colorazione non influisce negativamente sulla salute delle cellule
Protocollo di colorazione semplice e affidabile
Visualizzazione della guida per la selezione dei kit di proliferazione cellulare CellTrace™ per citometria a flusso.
Colorazione fluorescente di livello superiore
Per eseguire analisi sulla proliferazione corrette utilizzando la diluizione del colore (vedere figura seguente) è necessario utilizzare coloranti particolarmente brillanti per distinguere le cellule con marcatura fluorescente da quelle autofluorescenti dopo diverse divisioni cellulari. L'intensa colorazione fluorescente del colorante CFSE CellTrace™ consente di riconoscere otto o più generazioni di proliferazione cellulare prima che il segnale sia alterato dall'autofluorescenza cellulare intrinseca. La colorazione costante e omogenea consente una variazione di fluorescenza cellulare in una popolazione veramente minima, così che sia possibile distinguere tra diverse generazioni senza l'esigenza di complessi software di modellazione.
Ritenzione del segnale a lungo termine
A differenza delle colorazioni che marcano la membrana lipidica delle cellule, il colorante CFSE CellTrace™ attraversa facilmente la membrana plasmatica stabilendo un legame covalente all'interno delle cellule dove il colorante fluorescente, stabile e ben fissato, è in grado di offrire livelli di segnale coerenti anche dopo diversi giorni di coltura cellulare.
Atossico
Il colorante CFSE CellTrace™ stabilisce un legame covalente con tutte le ammine libere presenti sulla superficie e all'interno delle cellule dimostrando scarsa citotossicità, con effetti osservati minimi sulla capacità riproduttiva o sulla biologia cellulare. I ricercatori hanno utilizzato la marcatura CFSE SE per mostrare la proliferazione in vitro di cellule ematopoietiche trapiantabili in risposta alla stimolazione con un cocktail di fattori di crescita.
Protocollo di colorazione semplice e affidabile
Il kit di proliferazione cellulare CFSE CellTrace™ contiene pratiche fiale monouso di colorante secco per consentire la sperimentazione su scala ridotta senza dover preparare eccessive quantità di colorante. La soluzione stock viene preparata sciogliendo il contenuto di una fiala in DMSO anidro prima dell'uso. Per colorare 1 ml di cellule in terreno privo di proteine si utilizza generalmente 1 μl della soluzione stock. Le cellule devono essere colorate per 20 minuti a temperatura ambiente con agitazione delicata. Un breve lavaggio con terreno completo eliminerà il colorante rimasto in soluzione.
Visualizzazione della guida per la selezione dei kit di proliferazione cellulare CellTrace™ per citometria a flusso.
Colorazione fluorescente di livello superiore
Per eseguire analisi sulla proliferazione corrette utilizzando la diluizione del colore (vedere figura seguente) è necessario utilizzare coloranti particolarmente brillanti per distinguere le cellule con marcatura fluorescente da quelle autofluorescenti dopo diverse divisioni cellulari. L'intensa colorazione fluorescente del colorante CFSE CellTrace™ consente di riconoscere otto o più generazioni di proliferazione cellulare prima che il segnale sia alterato dall'autofluorescenza cellulare intrinseca. La colorazione costante e omogenea consente una variazione di fluorescenza cellulare in una popolazione veramente minima, così che sia possibile distinguere tra diverse generazioni senza l'esigenza di complessi software di modellazione.
Ritenzione del segnale a lungo termine
A differenza delle colorazioni che marcano la membrana lipidica delle cellule, il colorante CFSE CellTrace™ attraversa facilmente la membrana plasmatica stabilendo un legame covalente all'interno delle cellule dove il colorante fluorescente, stabile e ben fissato, è in grado di offrire livelli di segnale coerenti anche dopo diversi giorni di coltura cellulare.
Atossico
Il colorante CFSE CellTrace™ stabilisce un legame covalente con tutte le ammine libere presenti sulla superficie e all'interno delle cellule dimostrando scarsa citotossicità, con effetti osservati minimi sulla capacità riproduttiva o sulla biologia cellulare. I ricercatori hanno utilizzato la marcatura CFSE SE per mostrare la proliferazione in vitro di cellule ematopoietiche trapiantabili in risposta alla stimolazione con un cocktail di fattori di crescita.
Protocollo di colorazione semplice e affidabile
Il kit di proliferazione cellulare CFSE CellTrace™ contiene pratiche fiale monouso di colorante secco per consentire la sperimentazione su scala ridotta senza dover preparare eccessive quantità di colorante. La soluzione stock viene preparata sciogliendo il contenuto di una fiala in DMSO anidro prima dell'uso. Per colorare 1 ml di cellule in terreno privo di proteine si utilizza generalmente 1 μl della soluzione stock. Le cellule devono essere colorate per 20 minuti a temperatura ambiente con agitazione delicata. Un breve lavaggio con terreno completo eliminerà il colorante rimasto in soluzione.
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Contains 1 vial of CellTrace CFSE (lyophilized powder) and 1 vial of DMSO. Store in freezer (-5°C to -30°C) and protect from light. |
| Descrizione | Kit di proliferazione cellulare CellTrace™, 20 reazioni, CFSE, solido, metodo di rilevamento fluorescente, lunghezza d'onda di eccitazione/emissione a 492/517 nm, etichetta/colorante CFSE CellTrace™, conservazione da –5 a –30 ° |
| Metodo di rilevamento | Fluorescence |
| Da utilizzare con (applicazione) | Proliferation Assay |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flow Cytometer |
| Product Type | Cell Proliferation Kit |
| Tipo di colorante | CellTrace™ CFSE |
| Forma | Solid |
| Formato | Tube(s) |
| Product Line | CellTrace |
| Show More |
Esclusivamente per scopi di ricerca Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.