Learn More
Invitrogen™ Kit di proliferazione cellulare CFSE CellTrace™ per citometria a flusso
Codice prodotto. p-7075732
Cambia vista
Click to view available options
Sufficiente per:
20 Reactions
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sufficiente per unitSize
15598431 20 Reactions 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15598431 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore C34570
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Kit di proliferazione cellulare CFSE CellTrace™ per citometria a flusso
Il kit di proliferazione cellulare CFSE CellTrace™ consente di etichettare cellule in vitro e in vivo per il tracciamento di più generazioni con diluizione del colorante per citometria a flusso.
  • Prestazioni superiori — la colorazione brillante a picco singolo consente il riconoscimento di più generazioni
  • Stabilità del segnale a lungo termine — ottima ritenzione nelle cellule per diversi giorni dopo la colorazione
  • Atossica— la colorazione non influisce negativamente sulla salute delle cellule
  • Protocollo di colorazione semplice e affidabile
    Visualizzazione della guida per la selezione dei kit di proliferazione cellulare CellTrace™ per citometria a flusso.
    Colorazione fluorescente di livello superiore
    Per eseguire analisi sulla proliferazione corrette utilizzando la diluizione del colore (vedere figura seguente) è necessario utilizzare coloranti particolarmente brillanti per distinguere le cellule con marcatura fluorescente da quelle autofluorescenti dopo diverse divisioni cellulari. L'intensa colorazione fluorescente del colorante CFSE CellTrace™ consente di riconoscere otto o più generazioni di proliferazione cellulare prima che il segnale sia alterato dall'autofluorescenza cellulare intrinseca. La colorazione costante e omogenea consente una variazione di fluorescenza cellulare in una popolazione veramente minima, così che sia possibile distinguere tra diverse generazioni senza l'esigenza di complessi software di modellazione.
    Ritenzione del segnale a lungo termine
    A differenza delle colorazioni che marcano la membrana lipidica delle cellule, il colorante CFSE CellTrace™ attraversa facilmente la membrana plasmatica stabilendo un legame covalente all'interno delle cellule dove il colorante fluorescente, stabile e ben fissato, è in grado di offrire livelli di segnale coerenti anche dopo diversi giorni di coltura cellulare.
    Atossico
    Il colorante CFSE CellTrace™ stabilisce un legame covalente con tutte le ammine libere presenti sulla superficie e all'interno delle cellule dimostrando scarsa citotossicità, con effetti osservati minimi sulla capacità riproduttiva o sulla biologia cellulare. I ricercatori hanno utilizzato la marcatura CFSE SE per mostrare la proliferazione in vitro di cellule ematopoietiche trapiantabili in risposta alla stimolazione con un cocktail di fattori di crescita.
    Protocollo di colorazione semplice e affidabile
    Il kit di proliferazione cellulare CFSE CellTrace™ contiene pratiche fiale monouso di colorante secco per consentire la sperimentazione su scala ridotta senza dover preparare eccessive quantità di colorante. La soluzione stock viene preparata sciogliendo il contenuto di una fiala in DMSO anidro prima dell'uso. Per colorare 1 ml di cellule in terreno privo di proteine si utilizza generalmente 1 μl della soluzione stock. Le cellule devono essere colorate per 20 minuti a temperatura ambiente con agitazione delicata. Un breve lavaggio con terreno completo eliminerà il colorante rimasto in soluzione.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Content And Storage Contains 1 vial of CellTrace CFSE (lyophilized powder) and 1 vial of DMSO.
    Store in freezer (-5°C to -30°C) and protect from light.
    Descrizione Kit di proliferazione cellulare CellTrace™, 20 reazioni, CFSE, solido, metodo di rilevamento fluorescente, lunghezza d'onda di eccitazione/emissione a 492/517 nm, etichetta/colorante CFSE CellTrace™, conservazione da –5 a –30 °
    Metodo di rilevamento Fluorescence
    Da utilizzare con (applicazione) Proliferation Assay
    Da utilizzare con (apparecchiatura) Flow Cytometer
    Product Type Cell Proliferation Kit
    Tipo di colorante CellTrace™ CFSE
    Emission 488
    Forma Solid
    Formato Tube(s)
    Product Line CellTrace
    Quantità 1 kit
    Tipo di reagente CFSE & Related Compounds
    Shipping Condition Room Temperature
    Sufficiente per 20 Reactions
    Esclusivamente per scopi di ricerca Non utilizzare nell’ambito di procedure diagnostiche.