Learn More
Serva Electrophoresis™ Cellulase Onozuka R-10 from Trichoderma viride ca
135.60€ - 460.80€
Specifica
Concentrazione 1 μ/mg
Specie ospite Trichoderma viride ca
Componenti Cellulase 1U/mg, Hemicellulase 1U/mg, Protease (DMC) 0.001U/mg, α-amylase 0.8U/mg, Pectinase 0.4U/mg
pH 4 to 5
Da utilizzare con (applicazione) 1 U catalyzes the liberation of 1 μmole glucose from sodium carboxymethyl Cellulose per minute at 40°C, pH 4.5; glucose determined with alkaline copper reagent (3)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11842010
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Serva Electrophoresis™
1641903
10 g
460.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11832010
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Serva Electrophoresis™
1641902
2.5 g
135.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 20-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
1 μ/mg
Cellulase 1U/mg, Hemicellulase 1U/mg, Protease (DMC) 0.001U/mg, α-amylase 0.8U/mg, Pectinase 0.4U/mg
1 U catalyzes the liberation of 1 μmole glucose from sodium carboxymethyl Cellulose per minute at 40°C, pH 4.5; glucose determined with alkaline copper reagent (3)
Cellulase »Onozuka« R-10
Trichoderma viride ca
4 to 5
Store in a cool location
Cellulase »Onozuka« R–10 from Trichoderma viride ca