Learn More
Cellulose Acetate Butyrate, Butyryl Content 50-54%
Codice prodotto. 10157270 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10157270 500 g Glass bottle 500g
10549813 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10157270 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404225000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9004-36-8 | (C12H14O10)n
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-36-8
Formula molecolare (C12H14O10)n
Numero MDL MFCD00081513
Specifica
Materiale o nome chimico Cellulose acetate butyrate
Colore White
Nota nome Butyryl Content 50-54%
Forma fisica Granular Crystalline Powder
Punto di fusione 127.0°C to 240.0°C
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso 16000 (Mn)
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ketones, organic acetates, lactates,, methylene, ethylene, propylene chlorides and, high-boiling solvents
Quantità 500 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.475
Viscosità 0.01 to 0.03 (sec.)