Learn More
Biodesign™ Cellulose Dialysis Tubing Strips
Suitable for all types of laboratory dialysis including desalting, compound separation and binding studies.
Marca:  Biodesign™ D016
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20000kg
Codice prodotto. 12757476
Quantità Prezzo
1 53.85€ / pezzi 50
10 49.59€ / pezzi 50
Spedizione stimata
24-02-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Seamless, thin, transparent dialysis tubing manufactured from the highest purity cellulose
  • Just wet in distilled water and use
  • Available in 305mm strips
  • Specially purified for life science research
  • Supplied in an airtight, moisture-proof container for maximum shelf life
  • Available in 14000Da, 8000Da, and 3500Da molecular weight cut offs
Specifica
Specifica
Trasparente
30.5 m
28.7 mm
1 ciascuno
6.45 ml/cm
Per ricerche biologiche
Strisce di tubi per dialisi
Cellulosa
14 kDa