Learn More
Biodesign™ Cellulose Dialysis Tubing Strips
Codice prodotto. 12747476
Cambia vista
Click to view available options
MWCO:
14 kDa
3.5 kDa
8 kDa
Capacità (sistema metrico):
0.32 ml/cm
1.32 ml/cm
1.91 ml/cm
19.13 ml/cm
3.57 ml/cm
6.45 ml/cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. MWCO Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12747476 14 kDa 3.57 ml/cm pezzi 50
12727476 14 kDa 1.32 ml/cm pezzi 50
12737476 14 kDa 1.91 ml/cm pezzi 50
12757476 14 kDa 6.45 ml/cm pezzi 50
12727486 8 kDa 0.32 ml/cm pezzi 50
12737486 8 kDa 1.91 ml/cm pezzi 50
12747486 8 kDa 3.57 ml/cm pezzi 50
12757486 8 kDa 6.45 ml/cm pezzi 50
12767486 8 kDa 19.13 ml/cm pezzi 50
12707496 3.5 kDa 1.91 ml/cm pezzi 50
12727496 3.5 kDa 6.45 ml/cm pezzi 50
12717496 3.5 kDa 3.57 ml/cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Codice prodotto. 12747476 Fornitore Biodesign™ N. del fornitore D014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.00€
    170.94€ / pezzi 50
    Risparmia 64.06€
    27% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Suitable for all types of laboratory dialysis including desalting, compound separation and binding studies.
  • Seamless, thin, transparent dialysis tubing manufactured from the highest purity cellulose
  • Just wet in distilled water and use
  • Available in 305mm strips
  • Specially purified for life science research
  • Supplied in an airtight, moisture-proof container for maximum shelf life
  • Available in 14000Da, 8000Da, and 3500Da molecular weight cut offs
Specifica
Product Type Strisce di tubi per dialisi
MWCO 14 kDa
Materiale Cellulosa
Diametro (sistema metrico) 21.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 m
Capacità (sistema metrico) 3.57 ml/cm
Colore Trasparente
Quantità 1 ciascuno
Da utilizzare con (applicazione) Per ricerche biologiche