Learn More
Advantec MFS™ Filtri a membrana in esteri di cellulosa
Mixed cellulose ester membranes, well suited for microbiological analysis of water, wastewater, pharmaceuticals, or beverages. Advantec MFS™ Cellulose Ester Membrane Filters feature a gridded surface for colony counting.
Marca: Advantec MFS™ A045H047A
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-70-0 Peso : 0.10800kg
Descrizione
- Gridded
- Grid squares measure 3.1 mm and represent 1/100 of the area of a 47-mm membrane.
- Presterilized by EtO
- 100/Pk.
Specifica
White | |
Esteri di cellulosa | |
Sterile | |
Determinazione di streptococchi o coliformi fecali | |
Filtro a membrana |
Filtro a membrana | |
0.45 μm | |
9.6 cm2 | |
Confezione da 100 |
Sicurezza e movimentazione
- mixed cellulose esters membrane filter
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P410-Proteggere dai raggi solari.
- P410+P403-Proteggere dai raggi solari Conservare in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose, cellulose acetate