Learn More
- Home
- Products
- Extraction Systems
- Extraction Thimbles
- Sartorius Cellulose Extraction Thimbles
Sartorius Cellulose Extraction Thimbles
Codice prodotto. 30052893 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
19 mm
22 mm
25 mm
26 mm
28 mm
30 mm
33 mm
35 mm
40 mm
43 mm
Lunghezza (sistema metrico):
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
118 mm
123 mm
130 mm
150 mm
205 mm
Spessore della parete:
1.3 mm
1.5 mm
1.7 mm
1.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
26 product options available for selection
| Codice prodotto. | Diameter (Metric) Inside | Lunghezza (sistema metrico) | Spessore della parete | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 30052893 | 19 mm | 90 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052914 | 22 mm | 80 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052895 | 22 mm | 100 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052920 | 25 mm | 60 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052910 | 25 mm | 70 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052897 | 25 mm | 80 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052924 | 25 mm | 100 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052921 | 26 mm | 60 mm | 1.5 mm | pezzi 25 |
| 30052899 | 28 mm | 60 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052913 | 28 mm | 80 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052894 | 28 mm | 100 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052922 | 30 mm | 80 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052904 | 30 mm | 100 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052919 | 33 mm | 60 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052912 | 33 mm | 80 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052909 | 33 mm | 90 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052892 | 33 mm | 94 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052915 | 33 mm | 100 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052917 | 33 mm | 118 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052896 | 33 mm | 130 mm | 1.5 mm | pezzi 25 |
| 30052898 | 33 mm | 205 mm | 1.3 mm | pezzi 25 |
| 30052907 | 35 mm | 150 mm | 1.7 mm | pezzi 25 |
| 30052902 | 40 mm | 100 mm | 1.7 mm | pezzi 25 |
| 30052908 | 40 mm | 123 mm | 1.7 mm | pezzi 25 |
| 30052900 | 40 mm | 150 mm | 1.8 mm | pezzi 25 |
| 30052923 | 43 mm | 123 mm | 1.5 mm | pezzi 25 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
30052893
Fornitore
Sartorius
N. del fornitore
FT1201019090
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
-
118.00€
107.00€ / pezzi 25
Risparmia 11.00€
9% Sconto
Spedizione stimata: 12-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Composed of high-purity cellulose for uncontaminated results
- Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
- Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
- Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
Specifica
Specifica
| Diameter (Metric) Inside | 19 mm |
| Materiale | Cellulose |
| Spessore della parete | 1.3 mm |
| Grado | C300 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Product Type | Extraction Thimbles |