Learn More
Fisherbrand™ Cellulose Membranes
Codice prodotto. 11715315 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
Punto di bolla:
3.1bar
4bar
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Punto di bolla unitSize
11715315 25 mm 3.1bar pezzi 100
11725315 47 mm 3.1bar pezzi 100
11705315 47 mm 4bar pezzi 100
11795305 25 mm 4bar pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11715315
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.95€
    39.87€ / pezzi 100
    Risparmia 2.08€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suitable for Clarification and sterilizing filtration of biological fluids . Fisherbrand™ Cellulose Membranes filters are composed of pure cellulose acetate modified to offer researchers the lowest binding filters available.
  • Filtration sterile of aqueous solutions (nutrient media, sera, buffers)
  • Sterilizing filtration of proteins and enzymes
  • Provide high throughputs
  • Reduces filter changes when filtering proteinaceous solutions
  • Has Receptor binding studies
  • Low binding characteristics
  • Made of hydrophilic membranes
  • Uniform pore size structure allows consistent flow rates
  • Present strength and dimension stability (130psi) and resist to 135°C
Specifica
Punto di bolla 3.1bar
Colore White
Tipo di filtro Microfilter
Materiale Acetato di cellulosa
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 40mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Sterilizing filtration of aqueous solutions (Nutrient media, Buffers and sera), sterilizing filtration of Proteins and enzyme, receptor binding studies
Portata del gas 25L/min./cm2
Idrofobicità Hydrophilic
Quantità 100 Pack
Tipo Plain Disc
Bagnabilità Yes
Diametro (sistema metrico) 25 mm