Learn More
Cellulose microcrystalline, average particle size 50μm, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 387240050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 9004-34-6 Peso : 5.05000kg
Quantità 5kg
Imballaggio Plastic drum
Codice prodotto. 11926991
  • 578.00€ / 5kg
In stock, pronto per la spedizione: 1
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Filter aid
Specifica
Identificatori chimici
9004-34-6
MFCD00081512
Specifica
Cellulose microcrystalline
(C12H20O10)n
10ppm max.
Micro Fine Crystalline Powder
250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
0.05% max.
White
5kg
9004-34-6
MFCD00081512
Authentic
1.5% max.
Plastic drum
Solubility in water: insoluble.
5 to 7
Videos
SDS Documenti