Learn More
Cellulose microcrystalline, average particle size 50 μm
Codice prodotto. 10166663 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10166663 1 kg Plastic Bottle 1kg
10065563 250 g Plastic Bottle 250g
11926991 5 kg Plastic drum 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10166663 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 387240010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9004-34-6
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coadiuvante di filtrazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-34-6
Numero MDL MFCD00081512
Specifica
Materiale o nome chimico Cellulose microcrystalline
Colore White
pH 5 to 7
Forma fisica Micro Fine Crystalline Powder
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1.5% max.
Imballaggio Plastic Bottle
Dimensione particelle 250 Micron <1% min., 75 Micron <30% min., 32 Micron >50% min.
Formula lineare (C12H20O10)n
Residuo dopo la combustione 0.05% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble.