Learn More
Haleco™ PolluMax Absorbent Gelling Powder
Codice prodotto. 15254374
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
280 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15254374 280 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15254374 Fornitore Haleco™ N. del fornitore GLP227
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.18€
    147.83€ / pezzi 1
    Risparmia 168.35€
    53% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Absorbs, gels and dries aqueous solutions to facilitate soil cleaning.
  • High absorption capacity of up to 40 times its weight
  • Spills gel in a few seconds depending on viscosity of the product, after which you can easily sweep or pick up the gel obtained
  • Provided in a 7.3kg bucket
  • Not an adequate solution for the collection of hydrocarbons and derivatives unless they are emulsified
Specifica
Colore White
Capacità (sistema metrico) 280 L
Materiale Cellulose
Tipo Gelificante
Quantità confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 7.3 kg