Learn More
Cellulose powder, microcrystallline, >97%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11454732 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11454732 1 kg 1kg
11444732 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454732 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219149991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    212.00€
    201.60€ / 1kg
    Risparmia 10.40€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 9004-34-6
Formula molecolare (C6H10O5)n
Specifica
Materiale o nome chimico Cellulose powder
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio >97%
Percent Purity >97%