Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la Pulizia di Precisione Kimtech Science
Alle ansehen Kimberly-Clark Professional ProdukteDescription
- Panni per pulizia leggera, di colore bianco, in fibra pura al 100%
- Forniti in una pratica e igienica scatola pop-up
- Assorbenti e a basso rilascio di fibre per applicazioni e superfici delicate
- I panni sono adatti all'uso in ambienti di laboratorio
Specifications
Specifications
| Product Type | Critical Task Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9.448 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 36.9 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.448 in |
| Larghezza (sistema metrico) | 11.2 cm |
| Materiale | Cellulosa |
| Colore | White |
| Dimensioni (L x P) | 20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Una gamma di panni ad alte prestazioni, idonei per laboratori a norma ISO di classe 4 o superiore |
| Strato | A 1 velo |
| Show More |