Learn More
Kimberly-Clark™ Panni per la Pulizia di Precisione Kimtech Science
Codice prodotto. p-8000649 Sfoglia Tutto Kimberly-Clark Professional Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.)
31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.)
Dimensione della confezione:
30 PCS
pezzi 15
pezzi 198
pezzi 286
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
11778188 20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.) 30 PCS
17445653 20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.) pezzi 286
11768188 31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.) pezzi 15
12660543 31 x 28.5 cm (12.2 x 11.2 in.) pezzi 198
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11778188 Fornitore Kimberly-Clark™ N. del fornitore 7552
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Panni a basso rilascio di fibre, altamente assorbenti e chimicamente inerti per operazioni e apparecchiature delicate in diverse applicazioni. Questi panni di colore bianco a 1 velo sono forniti in una pratica scatola pop-up e sono antistatici.
  • Panni per pulizia leggera, di colore bianco, in fibra pura al 100%
  • Forniti in una pratica e igienica scatola pop-up
  • Assorbenti e a basso rilascio di fibre per applicazioni e superfici delicate
  • I panni sono adatti all'uso in ambienti di laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Critical Task Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9.448 in.
Lunghezza (sistema metrico) 36.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.448 in
Larghezza (sistema metrico) 11.2 cm
Materiale Cellulosa
Colore White
Dimensioni (L x P) 20.8 x 11.2 cm (8.2 x 4.4 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Una gamma di panni ad alte prestazioni, idonei per laboratori a norma ISO di classe 4 o superiore
Strato A 1 velo
Sterilità Non sterile