Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Sponge with Buffered Peptone Water
Codice prodotto. 17986679
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Gloves
None
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
17986679 Gloves pezzi 100
17966679 None pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17986679 Fornitore LABPLAS N. del fornitore KSS67115BPW
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00€
    258.96€ / pezzi 100
    Risparmia 49.04€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Cellulose sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
  • Cellulose Sani-Sponge
  • Saturated with buffered peptone water
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Option to include gloves with kit
Specifica
Product Type Hygiene Sponge Sampling Kit
Tipo di media Neutralizers
Sterilità Sterile
Include Gloves