Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Sponge with Dey-Engley Neutralizing Broth
Codice prodotto. 17956679
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
17956679 Sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17956679 Fornitore LABPLAS N. del fornitore KSS67115DE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    258.96€ / pezzi 100
    Risparmia 56.04€
    17% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Cellulose sponge for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
  • Cellulose Sani-Sponge
  • Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Gloves included with kit
Specifica
Product Type Hygiene Sponge Sampling Kit
Tipo di media Neutralizers
Sterilità Sterile
Include Gloves