Learn More
LABPLAS Cellulose Sani-Stick with Neutralizing Buffer
Codice prodotto. 17946509
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Dimensione della confezione
17946509 Sterile pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17946509 Fornitore LABPLAS N. del fornitore KSS67315NE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Cellulose sponge with stick for sampling surfaces, with buffer to neutralize disinfectant.
  • Cellulose Sani-Stick
  • Saturated with neutralizing buffer
  • Dimensions: 160 x 229 mm
  • Holds: 600 mL
  • Includes gloves
Specifica
Product Type Hygiene Sponge Sampling Kit
Tipo di media Neutralizers