Learn More
Scotch-Brite™ Cellulose Scouring Pad 770
Codice prodotto. 17188770
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
pezzi 240
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
17188770 Blue pezzi 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17188770 Fornitore Scotch-Brite™ N. del fornitore 7100157792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    789.00€
    484.87€ / pezzi 240
    Risparmia 304.13€
    38% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Abrasive power for use on a variety of surfaces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sponge
Colore Blue
Dimensioni (L x P) 88 x 131 mm
Lunghezza (sistema metrico) 88 mm
Materiale Cellulose
Quantità 240 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 131 mm