Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Prodotto da cellulosa alfa di alta qualità e linter di cotone per l'utilizzo ad alte prestazioni in sistemi automatici di estrazione Soxhlet. I ditali per estrazione Whatman™ di cellulosa Soxhlet sono destinati ad applicazioni che includono l'uso di analisi di aria e di rifiuti.
146.00€ - 275.00€
Specifica
Quantità | 25 Pk. |
---|---|
Descrizione | GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis. |
Materiale | Cellulosa |
Spessore della parete | 2 mm |
Da utilizzare con (applicazione) | Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diameter (Metric) Inside | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11370714
|
Cytiva
2810-228 |
80 mm | 22 mm |
200.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11380714
|
Cytiva
2810-338 |
80 mm | 33 mm |
230.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10061634
|
Cytiva
2810-432 |
123 mm | 43 mm |
275.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11343215
|
Cytiva
2810-166 |
60 mm | 16 mm |
158.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11363215
|
Cytiva
2810-339 |
94 mm | 33 mm |
209.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11383215
|
Cytiva
2810-266 |
60 mm | 26 mm |
146.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11353215
|
Cytiva
2810-258 |
80 mm | 25 mm |
156.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
- Utilizzati in un'ampia varietà di studi per l'estrazione di solidi-liquidi, incluse analisi di lipidi e pesticidi in campioni di alimenti e terreno
- Adatti per temperature fino a 120 °C (248 °F)
- Resistenza meccanica e ritenzione eccellenti
- Spessore delle pareti pari a 2 mm per ogni esigenza applicativa
- Doppio spessore per una maggiore rigidità
Specifica
25 Pk. | |
Cellulosa | |
Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido | |
120°C | |
Ditale per estrazione |
GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis. | |
2 mm | |
Utilizzato nelle unità per estrazione Soxhlet | |
6μ m |