Learn More
Velp Scientifica™ Cellulose Thimbles
Codice prodotto. 15551644 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
15551644 80 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15551644 Fornitore Velp Scientifica™ N. del fornitore A00000295
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Velp Scientifica™ Cellulose Thimbles for use with VELP Sovlent Extractors.
  • For use with VELP Sovlent Extractors
Specifica
Quantità 25
Diameter (Metric) Inside 33 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Estrattori a solventi VELP
Lunghezza (sistema metrico) 80 mm