Learn More
Greiner Bio-One Cellview™ 96-well, Cell Culture-Treated, Flat-Bottom Microplate
Codice prodotto. 15260679
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom, Clear Bottom
Dimensione della confezione:
pezzi 16
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15260679 Black, Clear Bottom, Clear Bottom pezzi 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15260679 Fornitore Greiner Bio-One N. del fornitore 655891
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Color:Black, Clear Bottom; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
  • Round well geometry to reduce optical distortions
  • Black frame upon which 175μm borosilicate glass bottom is glued
  • Cell culture treated
  • Individually wrapped with lid
Warranty
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Alphanumeric
Rottura No
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Not Autoclavable
Binding Type Non Binding
Colore Black, Clear Bottom, Clear Bottom
Product Type Imaging Microplate
Materiale Cycloolefin, Borosilicate Glass
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Tissue Culture
Total Volume (Metric) Well 483 μL
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
N. per confezione 1
Quantità 16/Cs.
Colore pozzetto Clear Bottom
Dimensioni (L x P x A) 127.8 x 85.5 x 14.4 mm