Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, Segmented Inner Door, Oxygen Control
Codice prodotto. 16386335
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU
GB
Door Style:
Left-Sided Handle
Right-Sided Handle
Include:
Inner door with 4 segments
Inner door with 8 segments
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Door Style Include Dimensione della confezione
16386335 EU Left-Sided Handle Inner door with 4 segments Pezzo
16306345 EU Right-Sided Handle Inner door with 8 segments Pezzo
16316345 GB Right-Sided Handle Inner door with 8 segments Pezzo
16326345 EU Left-Sided Handle Inner door with 8 segments Pezzo
16366335 EU Right-Sided Handle Inner door with 4 segments Pezzo
16376335 GB Right-Sided Handle Inner door with 4 segments Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16386335 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6731001051
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-03-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CellXpert™ C170i CO2 incubator provides reliable growth conditions for more reproducible results.
  • Oxygen control
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 170 L
Materiale camera Acciaio inox
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Controllo dell'ossigeno Yes
Tipo di spina EU
Temperature Range (Metric) Ambient +4° to 50°C
Display VisioNize™ touch interface
Door Style Left-Sided Handle
Include Inner door with 4 segments
Tecnologia sensore O2 ZrO2 (zirconium dioxide)
Porte 2
Dimensioni interne (L x P x A) 44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.)
Dimensioni (L x P x A) 71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)
Requisiti elettrici 220 to 240 V, 50/60 Hz