Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ CS220 - Large Capacity CO2 Incubator Shaker
Codice prodotto. 30213521 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Orbita:
25 mm
51 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Orbita Dimensione della confezione
30213521 25 mm Pezzo
30213523 51 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30213521 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 6740211010
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-10-2026
Accelerate la vostra ricerca con l'agitatore per incubatori Eppendorf CellXpert™ CS220 CO2, l'unico agitatore per incubatori CO2 con sterilizzazione integrata a 180°C. Ottenete un'elevata capacità delle fiasche e risultati affidabili, ottimizzando lo spazio in laboratorio e riducendo i costi operativi.
Accelera la tua crescita - CellXpert™ CS220 - Incubatore Shaker CO2
Il CellXpert™ CS220 è un Incubatore Shaker CO2 impilabile di grande capacità, progettato per accelerare i progetti di ricerca sulle colture in sospensione di mammiferi.
Si prega di ordinare separatamente: piattaforma, morsetti, cuscinetti adesivi, base o piedini di stoccaggio, pacchetto di alimentazione dell'acqua; Opzionale: 1-2 kit di impilamento e supporto per il serbatoio dell'acqua
  • Elevata capacità delle fiasche: ad es, 8 x 5 L Corning™/Thomson Optimum Growth™, 25 x 1 L / 42 x 500 mL / 102 x 125 mL Erlenmeyer (su cuscinetto adesivo)
  • Procedura di sterilizzazione a 180°C integrata: incluso wizard e protocollo di performance scaricabile; - Capacità di carico elevata: ad es. wizard e protocollo di performance scaricabile; nessun flusso d'aria UV/disinfezione superficiale limitata a livello locale
  • Camera in acciaio inossidabile: design igienico secondo lo standard EN ISO 14159:2008, poche parti interne e nessuna ruota motrice, fessure, cavi o alette di riscaldamento all'interno
  • Produzione ottimizzata per spazio di laboratorio: il più alto rapporto tra dimensioni della piattaforma e ingombro sul mercato, impilabile fino a 3 volte
  • Risparmio sui costi: Sempre inclusi: piattaforma estraibile, controllo rH, interfaccia tattile, porta di accesso, routine di sterilizzazione a 180°C; nessuna lampada UV che richiede una sostituzione frequente; basso consumo di gas e di energia
  • Eppendorf X-drive: Azionamento dell'agitatore collaudato e testato con quattro alberi di supporto del peso per un'agitazione priva di vibrazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Porta scorrevole e piattaforma scorrevole: risparmio di spazio e garanzia di un'impostazione facile e veloce dell'esperimento, della pulizia e della manutenzione – anche sul retro della camera
  • Controllo completo e analisi rapida delle cause: il touchscreen da 7 in. mostra tutti i setpoint e i parametri correnti in un colpo d'occhio; panoramica visiva diretta dei dati registrati/eventi, tra cui aperture della porta e allarmi, interfaccia utente. apertura porte e allarmi, gestione utenti
Applicazioni:
  • Espressione di proteine
  • Screening
  • Sviluppo di linee cellulari
  • Sviluppo di processi precoci
  • Produzione di vettori virali in cellule di mammifero es, Ad, AAV, LV
  • Preparazione dell'inoculo del bioreattore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Orbita 25 mm
Angolo di rotazione
Capacità portata carico (sistema metrico) 25 kg
Intervallo di velocità 20 to 300 rpm
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 8°C above ambient to 60°C
Product Type CO2 Incubator Shaker
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 56 lb.
Tipo di spina EU
Uniformità termica ±0.3°C at 37°C
Depth (English) Interior 22.8 in.
Depth (Metric) Interior 58.0 cm
Dimensioni interne (L x P x A) 58.0 x 102.5 x 38.5 cm
Dimensioni della piattaforma (L x P) 51.3 x 93 cm
Dimensioni (L x P x A) 80.5 x 131.8 x 67.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 26.5 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 15. 2 in.
Altezza (sistema metrico) 67.3 cm
Altezza (sistema metrico) interno 38.5 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 31.7 in.
Lunghezza (sistema imperiale) piattaforma 20.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 80.5 cm
Lunghezza (sistema metrico) piattaforma 51.3 cm
Larghezza (sistema imperiale) 51.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 40.4 in.
Larghezza (sistema imperiale) piattaforma 36.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 131.8 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 102.5 cm
Larghezza (sistema metrico) piattaforma 93 cm
Modello CellXpert CS220
Display 7 in. Color Touchscreen
Intervallo di umidità 20 to 85% (non-condensing)
Refrigerato No