Learn More
R&D Systems™ CellXVivo Human M1 Macrophage Differentiation Kit
Codice prodotto. 30001735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001735 1 Kit Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001735 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore CDK012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    595.35€ / pezzi 1
    Risparmia 34.65€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
For the differentiation of human CD14+ monocytes into M1 macrophages
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Da utilizzare con (applicazione) Cell Differentiation
Quantità 1 Kit