Learn More
Celpure™ P65, Meets USP/NF Testing Specifications, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Celpure™ P65 |
| Densità | 0.10 to 0.26 g/cm3 (wet density) |
| Colore | Gray |
| Quantità | 250 g |
| pH | 5 to 8 |
| CAS | 61790-53-2 |
| Perdita all'essiccatura | 0.01 to 0.50% at 105°C |
| Perdita alla combustione | 0.01 to 2.00% at 1000°C |
| Imballaggio | Plastic Bottle |
| Permeabilità | 0.04 to 0.08 D |
| Vedi altri risultati |