missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CENPI Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 11568850
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11568850 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11568850 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA14315

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-4315 detects the SHPRH protein in mouse samples. PA1-4315 has been successfully used in Western blot procedures. By Western blot this antibody detects a ~200 kDa protein representing SHPRH in mouse brain lysate. PA1-4315 immunizing peptide corresponds to amino acid residues 515-535 of the mouse SHPRH protein. There is 95% sequence identity to rat, and 90% sequence identity to human.

A novel gene containing SNF2, PHD-finger, RING-finger, helicase, and linker histone domains termed SHPRH, is a possible candidate for a tumor suppressor gene. These domains are characteristic of several DNA repair proteins, transcription factors, and helicases. Mapping of this gene to 6q24, a region reported to contain a tumor suppressor locus suggests a role in tumor suppression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene CENPI
Applicazioni Western Blot
Classificazione Polyclonal
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.02% sodium azide
Gene Cenpi
N. accesso geni Q8K1K4
Alias gene 2610103K11Rik; AA450458; AU024614; BC006883; CENPI; CENP-I; Centromere protein I; D230017O13Rik; E130018M05; follicle-stimulating hormone primary response protein; FSH primary response 1; FSH primary response protein 1; FSHPRH1; ICEN19; Interphase centromere complex protein 19; leucine-rich primary response protein 1; LRPR1; Mis6
Simboli geni Cenpi
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Synthetic peptide: D(515) K T K K Q A V G S P R K I E K E L R K S(535).
Metodo di purificazione Antigen Affinity Chromatography
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 102920
Target Species Mouse
Content And Storage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Product Type Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.