Learn More
OHAUS™ Cent-O-Gram™ and Dial-O-Gram™ Balances
Codice prodotto. 10478861 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Calibrazione:
1 x 0.01g (front beam), 10 x 1 (second beam), 100
Profondità (sistema imperiale) vasca:
0.27 in.
Profondità (sistema metrico) vasca:
0.7 cm
Modello:
311-00
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibrazione Profondità (sistema imperiale) vasca Profondità (sistema metrico) vasca Modello Dimensione della confezione
10478861 1 x 0.01g (front beam), 10 x 1 (second beam), 100 0.27 in. 0.7 cm 311-00 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10478861 Fornitore OHAUS™ N. del fornitore 80000010
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Support centigram accuracy and encourage student precision. OHAUS Cent-O-Gram and Dial-O-Gram Balance comes with three-point base, special floating bearing principle, and beam design which eliminates need for level adjustment.
  • Quick zeroing by means of a zero-adjust knob at beam end
  • Built-in specific gravity platform recessed in the base
  • Stainless-steel weighing pans and bearing covers prevent rust and corrosion
  • Precision-ground knife edges and self-aligning agate bearings provide maximum sensitivity and reproducibility
  • Notched beams provide positive positioning of poise
  • Magnetic damping slows oscillation
Order Info
The Dial-O-Gram (S40027) model replaces the two front beams with a vernier dial for faster reading results.
Warranty
Five years
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno vasca 3.5 in.
Diametro (sistema metrico) esterno vasca 9 cm
Profondità (sistema imperiale) 7 in.
Calibrazione 1 x 0.01g (front beam), 10 x 1 (second beam), 100
Profondità (sistema imperiale) vasca 0.27 in.
Profondità (sistema metrico) 17.78 cm
Profondità (sistema metrico) vasca 0.7 cm
Altezza (sistema imperiale) 9 in.
Altezza (sistema metrico) 22.86 cm
Modello 311-00
Materiale Stainless Steel
Larghezza (sistema imperiale) 14 in.
Larghezza (sistema metrico) 35.56 cm
Warranty 5 Years
Capacità 0.6 lb., 300 g
Tipo di display Analog
Tipo Cent-O-Gram™ Balance