Learn More
Centralite II, TRC
Codice prodotto. 30012238
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012238 250 mg 250mg
30011442 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30012238 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC256618250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-92-7
Formula molecolare C15 H16 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 240.31
Sinonimo N,N'-Dimethyl-N,N'-diphenylurea, 1,3-Dimethyl-1,3-diphenylurea, α,β-Dimethylcarbanilide, Dimethylcarbanilide, Methyl Centralite, N,N'-Dimethylcarbanilide, NSC 59781
IUPAC Name 1,3-dimethyl-1,3-diphenylurea
SMILES CN(C(=O)N(C)c1ccccc1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico Centralite II
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H16N2O/c1-16(13-9-5-3-6-10-13)15(18)17(2)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,1-2H3
Peso formulazione 240.1263
Percent Purity >95%