Learn More
Tork Tork Dispenser a estrazione centrale
Codice prodotto. 30243761 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
Elevation
Performance
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Dimensione della confezione
30243761 Performance Pezzo
30243878 Elevation Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30243761 Fornitore Tork N. del fornitore 659008
Spedizione stimata: 03-12-2026
Tork Dispenser a estrazione centrale M2
  • Pulizia facile per una migliore igiene generale
  • Versatile meccanismo di bloccaggio per prevenire gli usi impropri
  • Azionamento con una sola mano per la massima facilità di utilizzo
  • Erogazione libera per una maggiore flessibilità e controllo delle contaminazioni batteriche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Centerfeed Wiper Dispenser
Colore Red, Smoke
Alternate Part Number 7322540430394
Lunghezza (sistema metrico) 32.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 24.8 cm
Altezza (sistema metrico) 35.6 cm
Capacità Wipes
Materiale Plastic
Mounting Wall Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid
Modello Performance
Quantità 1 Ea.