Descrizione
- Pulizia facile per una migliore igiene generale
- Versatile meccanismo di bloccaggio per prevenire gli usi impropri
- Azionamento con una sola mano per la massima facilità di utilizzo
- Erogazione libera per una maggiore flessibilità e controllo delle contaminazioni batteriche
Specifica
Specifica
| Product Type | Centerfeed Wiper Dispenser |
| Colore | Black |
| Alternate Part Number | 7322540349399 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 23.9 cm |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.7 cm |
| Altezza (sistema metrico) | 36 cm |
| Capacità | Wipes |
| Materiale | Plastic |
| Mounting | Wall Mount |
| No. of Compartments | 1 |
| Vedi altri risultati |